Print…
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N1-(4-Fluorobenzyl)-3-nitrobenzene-1,4-diamine, N1-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-1,4-phenylenediamine
F1082-1G F1082-5G
TCIAF1082-1GEA 31 EUR
TCIAF1082-1G TCIAF1082-5G
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(4-Fluorobenzyl)-3-nitro-p-phenylenediamine
Fórmula: C₁₃H₁₂FN₃O₂
Número MDL : MFCD12828054
Número CAS: 150812-21-8
Encomendar
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C