Print…
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1067-1G F1067-5G
TCIAF1067-1GEA 23 EUR
TCIAF1067-1G TCIAF1067-5G
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline ≥97.0% (por GC)
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline
Fórmula: C₆H₅FN₂O₂
Ponto de ebulição: 85°C
Número MDL : MFCD03095071
Número CAS: 18605-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d53f89d3384f964717191065d121a1fd9b0229&vid=06d53f89d3384f964717191065d121a1fd9b0229&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %