Print…
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
F1056-1G F1056-5G
TCIAF1056-1GEA 66 EUR
TCIAF1056-1G TCIAF1056-5G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Fórmula: C₉H₁₁FO₃S
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD01658061
Número CAS: 383-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&vid=cd3bf857c20f920f55cf7a04399cfc71b3e5f825&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %