Print…
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-Fluorophenyl)maleimide
F1054-200MG F1054-1G
TCIAF1054-200MGEA 31 EUR
TCIAF1054-200MG TCIAF1054-1G
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98.0% (por GC)
1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fórmula: C₁₀H₆FNO₂
Número MDL : MFCD00033653
Número CAS: 6633-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1884342f5ed5b659183d0cdbe9f7183dfdf67e17&vid=1884342f5ed5b659183d0cdbe9f7183dfdf67e17&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C