Print…
5-Fluoro-3-methylindole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1053-200MG F1053-1G
TCIAF1053-200MGEA 34 EUR
TCIAF1053-200MG TCIAF1053-1G
5-Fluoro-3-methylindole ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-3-methylindole
Fórmula: C₉H₈FN
Número MDL : MFCD03095377
Número CAS: 392-13-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C