Print…
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol, 5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
F1049-1G F1049-5G
TCIAF1049-1GEA 41 EUR
TCIAF1049-1G TCIAF1049-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole ≥98.0% (por GC)
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Número MDL : MFCD03070563
Número CAS: 288401-62-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C