Print…
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-p-terphenyl
F1046-1G F1046-5G
TCIAF1046-1GEA 37 EUR
TCIAF1046-1G TCIAF1046-5G
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
2'-Fluoro-4-pentyl-4''-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
Fórmula: C₂₆H₂₉F
Número MDL : MFCD11045061
Número CAS: 95759-51-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Mesomorphic range 50.0 to 143.0 deg-C