Print…
Fmoc-Lys(biotin)-OH ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nα-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Biocytin, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoic acid, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-biotinyl-L-lysine, Fmoc-Lys(biotinyl)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-biotinyl-L-lysine
F1042-200MG F1042-1G
TCIAF1042-200MGEA 32 EUR
TCIAF1042-200MG TCIAF1042-1G
Fmoc-Lys(biotin)-OH ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Lys(biotin)-OH
Fórmula: C₃₁H₃₈N₄O₆S
Peso Molecular: 594.727 g/mol
Número MDL : MFCD00270741
Número CAS: 146987-10-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +21.0 deg (C=1,DMSO)