Print…
Fmoc-Lys(Ac)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F1041-1G F1041-5G
TCIAF1041-1GEA 33 EUR
TCIAF1041-1G TCIAF1041-5G
Fmoc-Lys(Ac)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Lys(Ac)-OH
Fórmula: C₂₃H₂₆N₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00077409
Número CAS: 159766-56-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -17.0 deg (C=1,DMF)