Print…
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1034-1G F1034-5G
TCIAF1034-1GEA 44 EUR
TCIAF1034-1G TCIAF1034-5G
6-Fluoroquinoline ≥98.0% (por GC)
6-Fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₆FN
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD01685512
Número CAS: 396-30-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %