Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F1033-1G F1033-5G
TCIAF1033-1GEA 29 EUR
TCIAF1033-1G TCIAF1033-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Ponto de ebulição: 67°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00061273
Número CAS: 60611-24-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %