Print…
Fmoc-L-4-methylphe ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methyl-L-phenylalanine, N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-Me)-OH, Fmoc-p-Me-Phe-OH
F1032-1G F1032-5G
TCIAF1032-1GEA 57 EUR
TCIAF1032-1G TCIAF1032-5G
Fmoc-L-4-methylphe ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-L-4-methylphe
Fórmula: C₂₅H₂₃NO₄
Peso Molecular: 401.462 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00270197
Número CAS: 199006-54-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -34.0 deg (C=1,DMF)