Print…
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
F1023-1G F1023-5G
TCIAF1023-1GEA 39 EUR
TCIAF1023-1G TCIAF1023-5G
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03407356
Número CAS: 1736-21-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C