Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
F1019-1G F1019-5G
TCIAF1019-1GEA 17 EUR
TCIAF1019-1G TCIAF1019-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥99.0% (por GC)
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Peso Molecular: 189.11 g/mol
Ponto de ebulição: 212
Número MDL : MFCD00236280
Número CAS: 231953-38-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C