Print…
Fenofibric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy)-2-methylpropanoic acid
F1011-1G F1011-5G
TCIAF1011-1GEA 33 EUR
TCIAF1011-1G TCIAF1011-5G
Fenofibric acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fenofibric acid
Fórmula: C₁₇H₁₅ClO₄
Número MDL : MFCD00792461
Número CAS: 42017-89-0
EINECS: 255-626-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C