Print…
1-Propanesulphonic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
418340250 418340050
ACRO418340250EA 279 EUR
ACRO418340250 ACRO418340050
1-Propanesulphonic acid 95%
1-Propanesulphonic acid
Fórmula: C₃H₈O₃S
Ponto de ebulição: 120…121 °C (0,2 mmHg)
Ponto de Fusão: 8 °C
Densidade: 1,25 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041889
Número CAS: 5284-66-2
EINECS: 226-114-2
UN: 2586
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %