Print…
9-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7-dioxanonanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-(Fmoc-amino)-4,7-dioxanonanoic acid, Fmoc-NH-PEG2-CH2CH2COOH, Fmoc-9-amino-4,7-dioxanonanoic acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10-trioxa-4-azatridecan-13-oic acid, 3-[2-[2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]ethoxy]ethoxy]propionic acid, 3-[2-[2-(Fmoc-amino)ethoxy]ethoxy]propionic acid
F0999-200MG F0999-1G
TCIAF0999-200MGEA 55 EUR
TCIAF0999-200MG TCIAF0999-1G
9-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7-dioxanonanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
9-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7-dioxanonanoic acid
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08064306
Número CAS: 872679-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=702f6f7cd9ca492b789c99331caec0576333d6d9&vid=2dc9f379095088c9d7b66a2576d68c7cd656f9d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C