Print…
4-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0986-5G F0986-25G
TCIAF0986-5GEA 46 EUR
TCIAF0986-5G TCIAF0986-25G
4-Fluoro-m-toluonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-m-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Número MDL : MFCD03788510
Número CAS: 185147-08-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C