2-Fluoro-6-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
F0985-1G
F0985-5G
TCIAF0985-1GEA
24
EUR
TCIAF0985-1G
TCIAF0985-5G
2-Fluoro-6-hidroxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-6-hidroxibenzonitrilo
Fórmula:
C₇H₄FNO Peso Molecular: 137.11 g/mol |
Número MDL :
MFCD03428592 Número CAS: 140675-43-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 155.0 to 159.0 deg-C |