Print…
Formamidine hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0974-1G F0974-5G F0974-25G
TCIAF0974-1GEA 60 EUR
TCIAF0974-1G TCIAF0974-5G TCIAF0974-25G
Formamidine hydroiodide, baixo teor de água ≥98.0% (por nitrogênio total e análise de titulação)
Formamidine hydroiodide
Fórmula: CH₄N₂·HI
Número MDL : MFCD28369273
Número CAS: 879643-71-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a67dd44ecd31d29488517c33c553ec51e098536&vid=3a67dd44ecd31d29488517c33c553ec51e098536&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
water max. 100 ppm