Print…
Formamidine hydrobromide, baixo teor de água ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Formimidamide hydrobromide, Formamidinium bromide, FABr
F0973-1G F0973-5G F0973-25G
TCIAF0973-1GEA 47 EUR
TCIAF0973-1G TCIAF0973-5G TCIAF0973-25G
Formamidine hydrobromide, baixo teor de água ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Formamidine hydrobromide
Fórmula: CH₄N₂·HBr
Número MDL : MFCD28369274
Número CAS: 146958-06-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Water max. 100 ppm