Print…
Fmoc-Cys(tBu)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Fmoc-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine, Fmoc-Cys(tBu)-OH
F0972-1G F0972-5G
TCIAF0972-1GEA 18 EUR
TCIAF0972-1G TCIAF0972-5G
Fmoc-Cys(tBu)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₄S
Peso Molecular: 399.505 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037130
Número CAS: 67436-13-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -23.0 to -26.0 deg (C=1,DMF)