Print…
(2-Fluorophenyl)acetone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F0970-5G F0970-25G
TCIAF0970-5GEA 65 EUR
TCIAF0970-5G TCIAF0970-25G
(2-Fluorophenyl)acetone ≥97.0% (por GC)
(2-Fluorophenyl)acetone
Fórmula: C₉H₉FO
Ponto de ebulição: 47°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00000325
Número CAS: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %