Print…
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Isopropylsulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
242705-100G 242705-25G 242705-5G
SIAL242705-100GEA 453 EUR
SIAL242705-100G SIAL242705-25G SIAL242705-5G
2-Propanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Propanesulphonyl chloride
Fórmula: C₃H₇ClO₂S
Peso Molecular: 142.61 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: –47 °C
Densidade: 1.273 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86
Número MDL : MFCD00007453
Número CAS: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8 II