Print…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
F0966-5G F0966-25G
TCIAF0966-5GEA 59 EUR
TCIAF0966-5G TCIAF0966-25G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Fórmula: C₈H₈ClFO
Peso Molecular: 174.60 g/mol
Ponto de ebulição: 62°C
Número MDL : MFCD04973773
Número CAS: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %