Print…
N-(4-Fluorophenyl)glycine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-((4-Fluorophenyl)amino)acetic acid
F0960-1G F0960-5G
TCIAF0960-1GEA 101 EUR
TCIAF0960-1G TCIAF0960-5G
N-(4-Fluorophenyl)glycine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-(4-Fluorophenyl)glycine
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Ponto de Fusão: 138°C
Número MDL : MFCD02255629
Número CAS: 351-95-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %