Print…
3-Fluoro-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0947-1G F0947-5G
TCIAF0947-1GEA 26 EUR
TCIAF0947-1G TCIAF0947-5G
3-Fluoro-2-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368753
Número CAS: 385-01-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C