Print…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0935-1G F0935-5G
TCIAF0935-1GEA 60 EUR
TCIAF0935-1G TCIAF0935-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: 200°C
Número MDL : MFCD04112345
Número CAS: 401815-98-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 115.0 %