2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isopropylsulphonyl chloride
L02431.06
L02431.14
L02431.06EA
51.8
EUR
L02431.06
L02431.14
2-Propanesulphonyl chloride ≥97%
2-Propanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10147-37-2
Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl
Formula Weight: 142.60
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4560
Melting Point: -47°
Boiling Point: 95°/45mm
Beilstein Reference: 1747497
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007453
Fórmula:
C₃H₇ClO₂S Peso Molecular: 142.61 g/mol Ponto de ebulição: 95 °C (45 mmHg) Ponto de Fusão: –47 °C Densidade: 1.273 Ponto de Inflamação: 86 °C (186 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007453 Número CAS: 10147-37-2 EINECS: 233-415-2 UN: 3265 ADR: 8 II |