Print…
Fmoc-L-4-pyridylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-3-(4-pyridyl)-Ala-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(4-pyridyl)-L-alanine, Fmoc-4-Pal-OH
F0927-1G F0927-5G
TCIAF0927-1GEA 97 EUR
TCIAF0927-1G TCIAF0927-5G
Fmoc-L-4-pyridylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-L-4-pyridylalanine
Fórmula: C₂₃H₂₀N₂O₄
Peso Molecular: 388.43 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00672566
Número CAS: 169555-95-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %