Fmoc-Inp-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidinecarboxylic acid, 1-Fmoc-isonipecotic acid, 1-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]isonipecotic acid, Fmoc-isonipecotic acid, 1-Fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, Fmoc-Isn-OH, 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
F0914-1G
F0914-5G
TCIAF0914-1GEA
20
EUR
TCIAF0914-1G
TCIAF0914-5G
Fmoc-Inp-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Inp-OH
Fórmula:
C₂₁H₂₁NO₄ Peso Molecular: 351.402 g/mol |
Número MDL :
MFCD00273475 Número CAS: 148928-15-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |