Print…
Fludarabine monophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0913-25MG F0913-100MG
TCIAF0913-25MGEA 30 EUR
TCIAF0913-25MG TCIAF0913-100MG
Fludarabine monophosphate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fludarabine monophosphate
Fórmula: C₁₀H₁₃FN₅O₇P
Ponto de Fusão: 203°C
Número MDL : MFCD00866418
Número CAS: 75607-67-9
Merck Index: 14,04126
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +13.0 deg (C=0.5, H2O)