Print…
Fmoc-GABA-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-(Fmoc-amino)butyric acid, N-Fmoc-4-aminobutyric acid, Fmoc-γ-Abu-OH, Fmoc-GABA-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-aminobutyric acid
F0911-5G F0911-25G
TCIAF0911-5GEA 45 EUR
TCIAF0911-5G TCIAF0911-25G
Fmoc-GABA-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-GABA-OH
Fórmula: C₁₉H₁₉NO₄
Peso Molecular: 325.364 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00144889
Número CAS: 116821-47-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C