Print…
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
F0907-5G F0907-25G
TCIAF0907-5GEA 81 EUR
TCIAF0907-5G TCIAF0907-25G
(±)-4-Fluoromandelic acid ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-4-Fluoromandelic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.14 g/mol
Número MDL : MFCD00044402
Número CAS: 395-33-5
EINECS: 206-899-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C