Print…
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluoro-L-phenylalanine, Fmoc-p-fluoro-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-F)-OH, (S)-2-[[[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, N-Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
F0902-1G F0902-5G
TCIAF0902-1GEA 61 EUR
TCIAF0902-1G TCIAF0902-5G
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₂₄H₂₀FNO₄
Peso Molecular: 405.425 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191197
Número CAS: 169243-86-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -36.0 to -40.0 deg (C=1,DMF)