Print…
4-Fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0901-1G F0901-5G
TCIAF0901-1GEA 41 EUR
TCIAF0901-1G TCIAF0901-5G
4-Fluoro-D-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Fluoro-D-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Número MDL : MFCD00063063
Número CAS: 18125-46-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +27.0 deg (C=1,H2O)