Print…
Fosfomycin disodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0889-5G F0889-25G
TCIAF0889-5GEA 38 EUR
TCIAF0889-5G TCIAF0889-25G
Fosfomycin disodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fosfomycin disodium salt
Fórmula: C₃H₅Na₂O₄P
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056853
Número CAS: 26016-99-9
EINECS: 247-409-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -3.5 to -5.5 deg (C=5, H2O)