3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
F0876-1G
F0876-5G
TCIAF0876-1GEA
28
EUR
TCIAF0876-1G
TCIAF0876-5G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₈BFO₃ Ponto de Fusão: 198°C |
Número MDL :
MFCD00807404 Número CAS: 149507-26-6 |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |