Print…
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulphonyl)-D-arginine, Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, Nα-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-D-arginine, Nalpha-Fmoc-Nomega-Pbf-D-arginine
F0875-1G F0875-5G
TCIAF0875-1GEA 17 EUR
TCIAF0875-1G TCIAF0875-5G
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
Fórmula: C₃₄H₄₀N₄O₇S
Peso Molecular: 648.775 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00237010
Número CAS: 187618-60-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.5 to +6.5 deg (C=1、DMF)