Print…
(9H-Fluoren-9-yl)methyl hydrazinecarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-hydrazine, 9-Fluorenylmethyl Carbazate, [(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]hydrazine, Carbazic acid 9-Fluorenylmethyl ester
F0872-5G F0872-25G
TCIAF0872-5GEA 28 EUR
TCIAF0872-5G TCIAF0872-25G
(9H-Fluoren-9-yl)methyl hydrazinecarboxylate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(9H-Fluoren-9-yl)methyl hydrazinecarboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 171°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00239419
Número CAS: 35661-51-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %