Print…
1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-cycloleucine, Fmoc-Cle-OH, 1-(Fmoc-amino)cyclopentanecarboxylic Acid
F0866-1G F0866-5G
TCIAF0866-1GEA 37 EUR
TCIAF0866-1G TCIAF0866-5G
1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]cyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₂₁H₂₁NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074696
Número CAS: 117322-30-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %