Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
F0860-1G F0860-5G
TCIAF0860-1GEA 22 EUR
TCIAF0860-1G TCIAF0860-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₃F₄N
Peso Molecular: 189.11 g/mol
Ponto de ebulição: 99°C
Número MDL : MFCD00061280
Número CAS: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %