Print…
Fluvoxamine maleate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0858-1G F0858-5G
TCIAF0858-1GEA 59 EUR
TCIAF0858-1G TCIAF0858-5G
Fluvoxamine maleate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fluvoxamine maleate
Fórmula: C₁₅H₂₁F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00269809
Número CAS: 61718-82-9
Merck Index: 14,04219
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C