Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0857-5G F0857-1G
TCIAF0857-5GEA 96 EUR
TCIAF0857-5G TCIAF0857-1G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine
Fórmula: C₂₄H₂₇NO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065614
Número CAS: 135673-97-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -26.0 deg (C=1,DMF)