Print…
Febuxostat ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
F0847-1G F0847-5G
TCIAF0847-1GEA 17 EUR
TCIAF0847-1G TCIAF0847-5G
Febuxostat ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Febuxostat
Fórmula: C₁₆H₁₆N₂O₃S
Número MDL : MFCD00871598
Número CAS: 144060-53-7
Merck Index: 14,03948
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C