Print…
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
F0835-200MG F0835-1G
TCIAF0835-200MGEA 90 EUR
TCIAF0835-200MG TCIAF0835-1G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆FNO₂
Número MDL : MFCD01863162
Número CAS: 3093-97-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05dc7d2547a6c46eb23841aa37ab94b91ab2076f&vid=05dc7d2547a6c46eb23841aa37ab94b91ab2076f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %