Print…
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
F0828-5G F0828-25G
TCIAF0828-5GEA 56 EUR
TCIAF0828-5G TCIAF0828-25G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Ponto de ebulição: 128°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153169
Número CAS: 364-77-2
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %