Print…
Flubendazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl (5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, [5-(4-Fluorobenzoyl)benzimidazol-2-yl]carbamic acid Methyl Ester
F0825-5G F0825-25G
TCIAF0825-5GEA 45 EUR
TCIAF0825-5G TCIAF0825-25G
Flubendazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Flubendazole
Fórmula: C₁₆H₁₂FN₃O₃
Peso Molecular: 313.29 g/mol
Ponto de Fusão: 260°C
Número MDL : MFCD00871999
Número CAS: 31430-15-6
EINECS: 250-624-4
Merck Index: 14,04118
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %