Print…
Fipronil ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
F0822-1G F0822-5G
TCIAF0822-1GEA 81 EUR
TCIAF0822-1G TCIAF0822-5G
Fipronil ≥97.0% (por GC)
Fipronil
Fórmula: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00867812
Número CAS: 120068-37-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04085
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 205.0 deg-C