Print…
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0802-1G F0802-5G
TCIAF0802-1GEA 31 EUR
TCIAF0802-1G TCIAF0802-5G
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Número MDL : MFCD00060327
Número CAS: 459-31-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C